Learn More
2,4,6-Tribrom-3-Hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372636 10 g 10 Gramm
11382636 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08656.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2737-22-6 | Molecular Formula: C7H3Br3O2 | Molecular Weight: 358.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2737-22-6
Summenformel C7H3Br3O2
Molekulargewicht (g/mol) 358.81
MDL-Nummer MFCD00017320
InChI-Schlüssel FAWOIFAFFUDNJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-hydroxy-2,4,6-tribromo, benzaldehyde,2,4,6-tribromo-3-hydroxy, acmc-1cj0g, 3-08-00-00209 beilstein handbook reference, 2,4,6-tris bromanyl-3-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 200803
IUPAC-Name 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C(C=O)=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 119°C to 122°C
Menge 10 g
Beilstein 2098037
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 358.81
Reinheit (%) 98%