Learn More
2,4,6-Tribromanilin, TRC
Artikelnummer. 30454050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454050 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454050 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT771800500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromoaniline
CAS 147-82-0
Summenformel C6 H4 Br3 N
Menge 500 mg
Synonym Benzenamine','2,4,6-tribromo- (9CI','ACI), 2,4,6-Tribromobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-tribromo- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Tribromo-phenylamine, 2,4,6-Tribromoaniline, NSC 2216, sym-Tribromoaniline
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1Br
IUPAC-Name 2,4,6-Tribromanilin
Molekulargewicht (g/mol) 329.81
Formelmasse 326.7894