Learn More
2,4,6-Tribromphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30460087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460087 4 x 25 mg -
17951006 25 mg 25 Milligramm
17914066 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30460087 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1200.0500254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,4,6-Tribromphenol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromophenol
CAS 118-79-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4,6-Tribromophenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H3 Br3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,4,6-Tribromophenol, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Dembrexine Imp. E (EP), Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Phenol, 2,4,6-tribromo-, 1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromkal Pur 3, Bromol, Flammex 3BP, NSC 2136, PH 73, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Dembrexine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
IUPAC-Name 2,4,6-Tribromphenol
Molekulargewicht (g/mol) 330.8
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 327,7734 g/mol