Learn More
2,4,6-Trichloranilin, TRC
Artikelnummer. 30455208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455208 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455208 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT774323250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichloroaniline
CAS 634-93-5
Summenformel C6 H4 Cl3 N
Menge 250 mg
Synonym Benzenamine','2,4,6-trichloro- (9CI','ACI), 2,4,6-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-trichloro- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Trichloraniline, 2,4,6-Trichloroaniline, 2,4,6-Trichlorophenylamine, NSC 2114, sym-Trichloroaniline
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
SMILES Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC-Name 2,4,6-trichloranilin
Molekulargewicht (g/mol) 196.46
Formelmasse 194.9409