Learn More
2,4,6-Trichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4089824 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10336884
Marke: Thermo Scientific Acros 399590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16063-69-7 | C5H2Cl3N | 182.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16063-69-7
Summenformel C5H2Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 182.44
MDL-Nummer MFCD00971928
InChI-Schlüssel FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro-pyridine, pubchem11020, acmc-1bu24, ksc497g8t, 2,4,6-tris chloranyl pyridine, 2,4,6-trichloropyridine
PubChem CID 27665
IUPAC-Name 2,4,6-Trichlorpyridin
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trichloropyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 182.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichloropyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.