Learn More
2,4,6-Trichlorpyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10416780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10416780 25 g Glasflasche 25 Gramm
10501581 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10416780 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139490250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3764-01-0 | C4HCl3N2 | 183.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3764-01-0
Summenformel C4HCl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 183.42
MDL-Nummer MFCD00006063
InChI-Schlüssel DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro pyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine, ccris 7597, 2,4,6-trichlorpyrimidin, pubchem9310, acmc-1agpv, 2,6-trichloropyrimidine, 2.4.6-trichloropyrimidin, dsstox_cid_29143
PubChem CID 77378
IUPAC-Name 2,4,6-Trichlorpyrimidin
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trichloropyrimidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 210°C to 215°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5690 to 1.571
Menge 25 g
Beilstein 23, 90
Formelmasse 183.42
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichloropyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.