Learn More
2',4',6'-Trifluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356609
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11356609 1 g 1 Gramm
11366609 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11356609
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26198.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2′,4′,6′-Trifluoroacetophenon war der Reaktant bei der Synthese von 4, 6- und 6, 7-difluoro-3-methyl-1H-Indazolen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51788-77-3
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.12
MDL-Nummer MFCD00061194
InChI-Schlüssel FFJSZHCBWFPSJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,6-trifluorophenyl ethanone, 2,4,6-trifluoroacetophenone, 1-2,4,6-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,6-trifluorophenyl, 1-2,4,6-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,6-trifluorobenzene, pubchem4290, acmc-209kvx, 2',4,6'-trifluoroacetophenone
PubChem CID 2776906
IUPAC-Name 1-(2,4,6-trifluorophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4',6'-Trifluoroacetophenone
Brechungsindex 1.473
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 98%