Learn More
2,4,6-Trifluorbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435507 250 mg 250 Milligramm
15425507 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32746.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 220239-64-5 | C6H2ClF3O2S | 230.585 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220239-64-5
Summenformel C6H2ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 230.585
MDL-Nummer MFCD01091015
InChI-Schlüssel XINCBNCLCIQIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4,6-trifluorobenzenesulphonyl chloride, pubchem5181, chloro 2,4,6-trifluorophenyl sulfone, 2,4,6-trifluorobenzenesulfonylchloride, 2,4,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trifluoro-9ci
PubChem CID 2776983
IUPAC-Name 2,4,6-Trifluorbenzolsulfonyl;Chlorid
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)S(=O)(=O)Cl)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 230.59
Reinheit (%) 97%