Learn More
2,4,6-Trifluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388926 25 g 25 Gramm
11368926 1 g 1 Gramm
11378926 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19541.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3512-17-2 | C5H2F3N | 133.073 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3512-17-2
Summenformel C5H2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 133.073
MDL-Nummer MFCD03001161
InChI-Schlüssel UZDRWXKBKVVUTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluoro-pyridine, pyridine, 2,4,6-trifluoro, pubchem7794, 2,4,6 trifluoropyridine, acmc-1cp7f, 2,4,6-tris fluoranyl pyridine
PubChem CID 2783289
IUPAC-Name 2,4,6-Trifluorpyridin
SMILES C1=C(C=C(N=C1F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trifluoropyridine
Dichte 1.382
Siedepunkt 102°C
Flammpunkt 17°C (62°F)
Brechungsindex 1.413
Menge 25 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1364338
Formelmasse 133.07
Reinheit (%) 97%