Learn More
2',4 ',6'-Trihydroxyacetophenonhydrat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate is a compound that enhances bile secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenon-Hydrat ist eine Verbindung, die die Gallensekretion verbessert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate |
| Schmelzpunkt | 218°C to 223°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1911197 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 168.15 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | ≥98% |