Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403644
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403644 5 g 5 Gramm
11413644 25 g 25 Gramm
11423644 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403644 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11280.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 57199-00-5 | C16H23ClO | 266.809 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride is used as pharmaceuticcal intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid wird als pharmazeutisches Intermediat verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Ammoniak usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57199-00-5
Summenformel C16H23ClO
Molekulargewicht (g/mol) 266.809
MDL-Nummer MFCD00015030
InChI-Schlüssel OSKNTKJPGKHDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, acmc-20aoev, 2,4,6-triiso-propylbenzoyl chloride, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid chloride
PubChem CID 92697
IUPAC-Name 2,4,6-Tri(propan-2-yl)benzoyl chlorid
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)Cl)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2269534
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 266.81
Reinheit (%) ≥98%