Learn More
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30449796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449796 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449796 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79583550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
CAS 830-79-5
Summenformel C10H12O4
Menge 50 g
Synonym 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O4/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(OC)c(C=O)c(OC)c1
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 196.2
Formelmasse 196.0736