Learn More
2,4,6-Trimethoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399815 1 g 1 Gramm
11309825 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399815 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19837.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 135159-25-0 | C9H13BO5 | 212.01 g/mol
2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid is used as an intermediate in organic syntheses and in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trimethoxybenzenboronsäure wird als Zwischenprodukt in organischen Synthesen und in der Suzuki-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135159-25-0
Summenformel C9H13BO5
Molekulargewicht (g/mol) 212.01
MDL-Nummer MFCD01114642
InChI-Schlüssel PKLRXZVPEQJTTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,4,6-trimethoxyphenyl boronic acid, boronic acid,b-2,4,6-trimethoxyphenyl, 1,3,5-trimethoxybenzene-2-boronic ester, pubchem9566, 1,3,5-trimethoxybenzene-2-bronic ester, acmc-1cirz, ablock ab-12-9177, 2,4,6-trimethoxybenzeneboronicacid
PubChem CID 4197996
IUPAC-Name (2,4,6-Trimethoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC(OC)=C(B(O)O)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Menge 1 g
Beilstein 4315581
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 212.01
Reinheit (%) 98%