Learn More
2,4,6-Trimethyl-1,6-Heptadien-4-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490581 25 g 25 Gramm
11470581 1 g 1 Gramm
11480581 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490581 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20086.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79604-66-3 | C10H18O | 154.253 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79604-66-3
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00026060
InChI-Schlüssel METKJWMTLIYYIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethyl-1,6-heptadien-4-ol, diisobutenyl methyl carbinol
PubChem CID 144898
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylhepta-1,6 -Dien-4-ol
SMILES CC(=C)CC(C)(CC(=C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol
Menge 25 g
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 98%