Learn More
2',4 ',6'-Trimethylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434583 100 g 100 Gramm
11424583 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434583 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11549.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1667-01-2 | C11H14O | 162.23 g/mol
2',4',6'-Trimethylacetophenone is used as laboratory chemicals, manufacture of substances and intermediated for chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′,4′,6′-Trimethylacetophenon wird als Laborchemikalie, für die Herstellung von Stoffen und Zwischenprodukten für die chemische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1667-01-2
Summenformel C11H14O
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
MDL-Nummer MFCD00008735
InChI-Schlüssel XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-mesitylethanone, 2',4',6'-trimethylacetophenone, acetylmesitylene, acetomesitylene, mesityl methyl ketone, 1-2,4,6-trimethylphenyl ethanone, ethanone, 1-2,4,6-trimethylphenyl, 2-acetylmesitylene, 2,4,6-trimethylacetophenone, methyl 2,4,6-trimethylphenyl ketone
PubChem CID 15461
IUPAC-Name 1-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C)C=C(C)C=C1C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2',4',6'-Trimethylacetophenone
Dichte 0.975
Siedepunkt 235°C to 236°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.517
Menge 100 g
Beilstein 2044595
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 98%