Learn More
2,4,6-Trimethylanilin, TRC
Artikelnummer. 30454282
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454282 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30454282 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79603025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylaniline
CAS 88-05-1
Summenformel C9H13N
Menge 25 g
Synonym Benzenamine, 2,4,6-trimethyl-, Aniline, 2,4,6-trimethyl- (6CI,8CI), 2,4,6-Trimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylaniline, 2,4,6-Trimethylphenylamine, 2-Aminomesitylene, Aminomesitylene, Mesidin, Mesidine, Mesitylamine, Mesitylene, 2-amino-, NSC 31, 2,4,6-Trimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylbenzenamine, 2,4,6-Trimethylphenylamine, 2-Aminomesitylene, Aminomesitylene, Mesidin, Mesidine, Mesitylamine, 2-Aminomesitylene, NSC 31
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,10H2,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(N)c(C)c1
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
Formelmasse 135.1048