Learn More
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021885
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11417027 10 g 10 Gramm
11427027 50 g 50 Gramm
11437027 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11417027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14407.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 938-18-1 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid wird in Gegenwart von Pyridin verwendet, um OH-Gruppen als Mesitoatester zu schützen.
Löslichkeit
Reagiert langsam mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Unter Stickstoff lagern. Unverträglich mit starkem Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 938-18-1
Summenformel C10H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 182.647
MDL-Nummer MFCD00013650
InChI-Schlüssel UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
PubChem CID 97038
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Dichte 1.1
Siedepunkt 143°C to 146°C (60 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 776108
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts slowly with water.
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride