Learn More
2,4,6-Trimethylphenylisothiocyanat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388725 5 g 5 Gramm
11378725 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12294.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6095-82-5
Summenformel C10H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 177.265
MDL-Nummer MFCD00022055
InChI-Schlüssel KKYMYPLVBCVDPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylphenyl isothiocyanate, mesityl isothiocyanate, 2,4,6-trimethylphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,3,5-trimethyl-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzenisothiocyanate, mesitylisothiocyanate, acmc-20aoen, isothiocyanic acid mesityl ester, #
PubChem CID 138659
IUPAC-Name 2-Isothiocyanato-1,3,5-trimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N=C=S)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Siedepunkt 144°C to 145°C (10 mmHg)
Geruch Irritating
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2690815
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 177.27
Reinheit (%) 96%