Learn More
2,4,6-Tris-(Trifluormethyl)-1,3,5-Triazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499477 5 g 5 Gramm
11385035 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22001.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 368-66-1 | C6F9N3 | 285.07 g/mol
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine is used to prepare 1-phenyl-4,6-bis-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine by reacting with sodium 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin wird zur Vorbereitung von 1-Phenyl-4,6-bis-trifluormethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin verwendet, indem es mit Natrium-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carboxylat reagiert.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 368-66-1
Summenformel C6F9N3
Molekulargewicht (g/mol) 285.07
MDL-Nummer MFCD00042436
InChI-Schlüssel LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tris trifluoromethyl-1,3,5-triazine, s-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl, 2,4,6-tris trifluoromethyl-sym-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl-s-triazine, tris trifluoromethyl-1,3,5-triazine, acmc-1cp6j, 5-26-01-00320 beilstein handbook reference, 1,3,5-triazine,2,4,6-tris trifluoromethyl, 2,4,6-tris trifluoromethyl-1,3,5 triazine
PubChem CID 9715
IUPAC-Name 2,4,6-Tris-(Trifluormethyl)-1,3,5-Triazin
SMILES FC(F)(F)C1=NC(=NC(=N1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Dichte 1.596
Siedepunkt 95°C to 96°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.322
Menge 5 g
Beilstein 302339
Formelmasse 285.07
Reinheit (%) 98%