Learn More
2-(4-Aminophenyl)ethylamin, 98 %
Artikelnummer. 15439029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439029 1 g 1 Gramm
15449029 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15782.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13472-00-9 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
4-(2-Aminoethyl)aniline has been used in chemical modification of silk fibroin to tailor the overall hydrophilicity and structure of silk. It has been used as reagent in polycondensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Aminoethyl)anilin wurde bei der chemischen Modifikation von Seidenfibroin verwendet, um die gesamte Hydrophilität und Struktur von Seide anzupassen. Es wurde als Reagenz bei Polykondensationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-00-9
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.198
MDL-Nummer MFCD00008194
InChI-Schlüssel LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline
PubChem CID 72895
IUPAC-Name 4-(2-Aminoethyl)anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Schmelzpunkt 28°C to 31°C
Dichte 1.057
Siedepunkt 103°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.591
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1099913
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 98%