Learn More
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30336604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336604 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336604 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2876702.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
CAS 61439-59-6
Summenformel C15 H16 O2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H16O2/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16H,10-12H2
SMILES OCCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC-Name 2-(4-Phenylmethoxyphenyl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
Formelmasse 228.115