Learn More
2-(4-Benzylpiperidino)-1-Ethanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10172782
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10172782 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10172782 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00719DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Benzylpiperidino)-1-ethanamine
CAS 25842-32-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H22N2
MDL-Nummer MFCD03659719
Menge 1 g
Synonym 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethanamine, 2-4-benzylpiperidino-1-ethanamine, 1-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethylamine, 1-piperidineethanamine,4-phenylmethyl, 2-4-benzyl-piperidin-1-yl-ethylamine, n-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperdin-1-yl ethylamine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethan-1-amine, 2-4-phenylmethyl piperidin-1-yl ethanamine
InChI-Schlüssel PCNDXYHWLSHXMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCN1CCC(CC2=CC=CC=C2)CC1
IUPAC-Name 2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)ethan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 218.34
PubChem CID 2779831
Formelmasse 218.34
Reinheit (%) 97%