Learn More
2-(4-Biphenylyl)-2-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043577
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11324584
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01364.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 34352-74-4 | C15H16O | 212.292 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34352-74-4
Summenformel C15H16O
Molekulargewicht (g/mol) 212.292
MDL-Nummer MFCD00014390
InChI-Schlüssel GOKGIYHIVSGXDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-biphenylyl-2-propanol, 2-4-phenylphenyl propan-2-ol, 2-biphenyl-4-yl propan-2-ol, 2-1,1'-biphenyl-4-yl propan-2-ol, 2-4-biphenyl-2-propanol, 1,1'-biphenyl-4-methanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl, acmc-1aevv, cambridge id 5135301, 1,1'-biphenyl-4-methanol, alpha,alpha-dimethyl
PubChem CID 118654
IUPAC-Name 2-(4-Phenylphenyl)propan-2-ol
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Biphenylyl)-2-propanol
Schmelzpunkt 90°C to 93°C
Menge 10 g
Beilstein 1947575
Formelmasse 212.29
Reinheit (%) 97%