Learn More
2-(4 -Biphenylyl)piperazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473547
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15473547 250 mg 250 Milligramm
11376949 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15473547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26820.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105242-10-2
Summenformel C16H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 238.334
MDL-Nummer MFCD05864686
InChI-Schlüssel QUINYTMXFWCKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenyl-4-yl-piperazine, 2-4-phenylphenyl piperazine, 2-4-biphenylyl piperazine, 2-biphenyl-4-ylpiperazine, 2-1,1'-biphenyl-4-yl piperazine, pubchem9326, acmc-20a0oz, 2-4-biphenylyl piperazin
PubChem CID 2771747
IUPAC-Name 2-(4-Phenylphenyl)piperazin
SMILES C1CNC(CN1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Biphenylyl)piperazine
Schmelzpunkt 156°C to 159°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 238.34
Reinheit (%) 95%