Learn More
2,4'-Bipyridin, TRC
Artikelnummer. 30337803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337803 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337803 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5921831G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4'-Bipyridine
CAS 581-47-5
Summenformel C10H8N2
Menge 1 g
Synonym 2,4'-Bipyridyl, 2,4'-Dipyridine, 2,4'-Dipyridyl, 2-(Pyridin-4-yl)pyridine, 2-Pyridin-4-ylpyridine, 4-(2-Pyridyl)pyridine
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N2/c1-2-6-12-10(3-1)9-4-7-11-8-5-9/h1-8H
SMILES c1ccc(nc1)c2ccncc2
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-Ylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 156.18
Formelmasse 156.0687