Learn More
2,4-Bis(Trifluoromethyl)Benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11425596
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425596 1 g 1 Gramm
11435596 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20731.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32890-87-2
Summenformel C9H4F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 258.119
MDL-Nummer MFCD00042496
InChI-Schlüssel JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,4-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,4-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, maybridge4_003283, acmc-20aoeb, pubchem8491, rarechem al bo 0512
PubChem CID 141752
IUPAC-Name 2,4-Bis(-trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 1 g
Beilstein 2057460
Formelmasse 258.12
Reinheit (%) 98%