Learn More
2,4-Bis-(Trifluormethyl)pyrimidin-5 -Carbonsäure-Ethylester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371130
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10371130 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10371130 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00269DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Bis-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
CAS 188781-15-9
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H6F6N2O2
Menge 1 g
Synonym ethyl 2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid ethyl ester, 2,4-bis trifluoromethyl-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-bis-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-bis-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-trifluoromethyl-5-pyrimidine carboxylate
InChI-Schlüssel SRFVAGSJHJMMME-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name Ethyl-2,4-bis(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 288.149
PubChem CID 10493558
Formelmasse 288.15
Reinheit (%) 97%