Learn More
2-[4-(Brommethyl)phenyl]propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457258 25 g 25 Gramm
15447258 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60763.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111128-12-2 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111128-12-2
Summenformel C10H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.1
MDL-Nummer MFCD02093445
InChI-Schlüssel QQXBRVQJMKBAOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromomethyl phenyl propanoic acid, 2-4-bromomethyl phenyl propionic acid, 2-4-bromomethyl phenylpropionic acid, 2-4-bromomethyl-phenyl-propionic acid, 4-bromomethyl hydratropic acid, 2-4-bromomethyl phenyl propanic acid, 2-p-bromomethyl phenyl propionic acid, 2-4'-bromomethylphenyl propionic acid, 2-4-bromomethyl phenylproplonic acid
PubChem CID 2733978
IUPAC-Name 2-[4-(Brommethyl)phenyl]propansäure
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)CBr)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 243.1
Reinheit (%) 96%