Learn More
2-(4-Bromphenoxy)-tetrahydropyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485660 10 g 10 Gramm
11495660 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485660 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25914.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 36603-49-3 | C11H13BrO2 | 257.127 g/mol
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran can be used to produce 4-bromo-phenol at temperature of 20°C. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(4-Bromphenoxy)tetrahydropyran kann verwendet werden, um 4-Bromphenol bei einer Temperatur von 20 °C zu produzieren. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36603-49-3
Summenformel C11H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 257.127
MDL-Nummer MFCD00091551
InChI-Schlüssel MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-4-bromophenoxy tetrahydropyran, 2-4-bromophenoxy oxane, 2h-pyran, 2-4-bromophenoxy tetrahydro, 2-4'-bromophenoxy-tetrahydropyran, 4-bromophenyl thp ether, acmc-209inn, bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-4-bromophenoxy-tetrahydropyran
PubChem CID 4646436
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenoxy)Oxan
SMILES C1CCOC(C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 257.13
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.