Learn More
2-(4-Bromphenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392576
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11392576 1 g 1 Gramm
11302586 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11392576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08554.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68047-37-0
Summenformel C18H11BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 351.203
MDL-Nummer MFCD00050980
InChI-Schlüssel VZEIYIPOCFGTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl-5-1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, unii-3fs9b9sgx8, 3fs9b9sgx8, 2-4-bromophenyl-5-naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-1-naphthalenyl, 5-4-bromophenyl-2-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2-1-naphthyl-5-4-bromophenyl-1,3,4-oxadiazole
PubChem CID 631794
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)-5-Naphthalen-1-yl-1,3,4-Oxadiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=NN=C(O3)C4=CC=C(C=C4)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 1 g
Formelmasse 351.2
Reinheit (%) 99%