Learn More
2-(4-Bromphenyl)-5-fluorindol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7054701
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15459588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63091.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885266-74-0
Summenformel C14H9BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 290.135
MDL-Nummer MFCD05224214
InChI-Schlüssel XAKLXLIHCVKNII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl-5-fluoroindole, 2-4-bromophenyl-5-fluoro-1h-indole
PubChem CID 24720950
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)-5-Fluor-1H-Indol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC3=C(N2)C=CC(=C3)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenyl)-5-fluoroindole
Menge 250 mg
Formelmasse 290.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest