Learn More
2-(4-Bromphenyl)-6-iodimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448005 1 g 1 Gramm
15458005 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32156.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118000-66-1
Summenformel C13H8BrIN2
Molekulargewicht (g/mol) 399.029
MDL-Nummer MFCD00444892
InChI-Schlüssel DOUYIPIXURZQRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl-6-iodoimidazo 1,2-a pyridine, acmc-20aopu, 2-4-bromophenyl-6-iodoimidazo 1,2-pyridine, 2-4-bromophenyl-6-iodoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,2-4-bromophenyl-6-iodo, 2-4-bromophenyl-6-iodoimidazo 1 2-a p
PubChem CID 14042758
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)-6-Iodimidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN3C=C(C=CC3=N2)I)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 212°C to 216°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 399.03
Reinheit (%) 97%