Learn More
2-(4-Bromophenyl)ethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450539 25 g 25 Gramm
15440539 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450539 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63706.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73918-56-6 | C8H11BrN | 201.09 g/mol
4-Bromophenethylamine was used in the synthesis of pyrazinoisoquinoline derivatives and N-2-(4-bromophenyl)ethyl chloroacetamide. It was also used in the synthesis of alkyl arylamino sufides employing elemental sulfur and various halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromophenethylamin wurde bei der Synthese von Pyrazinoisochinolin-Derivaten und N-2-(4-bromophenyl)ethylchloroacetamid verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Alkylarylamino-Sufiden mit elementarem Schwefel und verschiedenen Halogeniden verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73918-56-6
Summenformel C8H11BrN
Molekulargewicht (g/mol) 201.09
MDL-Nummer MFCD00008189
InChI-Schlüssel ZSZCXAOQVBEPME-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-bromophenethylamine, 2-4-bromophenyl ethylamine, 2-4-bromophenyl ethanamine, p-bromophenethylamine, 2-4-bromo-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-amine, 4-bromophenylethylamine, 4-bromobenzeneethanamine, 1-amino-2-4-bromophenyl ethane
PubChem CID 533915
SMILES [NH3+]CCC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenyl)ethylamine
Farbe Farblos
Dichte 1.290 g/mL
Siedepunkt 63°C to 72°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)ethanamin
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit