Learn More
2-(4-Chlor-1H-pyrazol-1-yl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30340274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340274 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340274 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB41870850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
CAS 1003992-83-3
Summenformel C5H7N2OCl
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H7ClN2O/c6-5-3-7-8(4-5)1-2-9/h3-4,9H,1-2H2
SMILES OCCn1cc(Cl)cn1
IUPAC-Name 2-(4-Chlorpyrazol-1-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 146.57
Formelmasse 146.0247