Learn More
2-[4-(Chloromethyl)piperidino]Pyrimidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10785822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10785822 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10677390 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10743522 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785822 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC20724CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 111247-62-2
Summenformel C10H14ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 211.693
InChI-Schlüssel XEOONRMTEFSPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloromethyl piperidin-1-yl pyrimidine, 2-4-chloromethyl piperidino pyrimidine, 2-4-chloromethyl-piperidin-1-yl-pyrimidine, 2-4-chloromethyl piperidyl pyrimidine, 2-4-chloromethylpiperidin-1-yl pyrimidine
PubChem CID 14554091
IUPAC-Name 2-[4-(Chlormethyl)piperidin-1-yl]pyrimidin
SMILES C1CN(CCC1CCl)C2=NC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(chloromethyl)piperidino]pyrimidine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 97%