missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(±)-2-(4-Chloromethylphenoxy-d3)-propionic-3,3,3-d3 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mecoprop-D6 (phenoxy-D3,propanoic-3,3,3-D3) |
| Summenformel | C10 D6 H5 Cl O3 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | (±)-2-(4-Chloromethylphenoxy-d3)-propionic-3,3,3-d3 Acid, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy-3,5,6-d3)propanoic-3,3,3-d3 Acid, Mecoprop-d6, Mecoprop-D6 (phenoxy-D3,propanoic-3,3,3-D3) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7 H,1-2H3,(H,12,13)/i2D3,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H])c(C)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-Name | 2-(4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy)-3,3,3-trideuteriopropanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.6825 |
| Formelmasse | 220.0773 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur