Learn More
2-(4-chlorphenoxy)-2-Methylpropanenitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354102
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10354102 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10531122 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354102 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RDP00164DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 24889-11-0
Summenformel C10H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 195.65
MDL-Nummer MFCD00203862
InChI-Schlüssel JENFRDUXBGWJGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanenitrile, 2-p-chlorophenoxy-2-methyl-propionitrile, 2-p-chloro-phenoxy-2-methyl-propionitrile, propanenitrile,2-4-chlorophenoxy-2-methyl, propanenitrile, 2-4-chlorophenoxy-2-methyl
PubChem CID 2781321
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenoxy)-2-methylpropannitril
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanenitrile
CAS Min. % 97.0
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel ClC6H4OC(CH3)2CN
Formelmasse 195.65
Reinheit (%) 97%