Learn More
2-(4-Chlorphenoxy)ethanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491848 5 g 5 Gramm
11401858 25 g 25 Gramm
11411858 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11491848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14508.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1892-43-9 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
2-(4-Chlorophenoxy)ethanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(4-chlorophenoxy)ethanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 3.1 g/l bei 25 °C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1892-43-9
Summenformel C8H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 172.608
MDL-Nummer MFCD00014036
InChI-Schlüssel GEGSSUSEWOHAFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy ethanol, chlorophetanol, fungisan, ethanol, 2-4-chlorophenoxy, chloro-p-phenoxetol, 2-p-chlorophenoxy ethanol, p-chlorophenyl glycol ether, p-chlorophenyl monoglycol ether, p-chlorfenylmonoglykolether, ethanol, 2-p-chlorophenoxy
PubChem CID 15907
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenoxy)ethanol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenoxy)ethanol
Schmelzpunkt 30°C
Menge 5 g
Brechungsindex 1.551
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1365684
Siedepunkt 135°C to 136°C (6 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 3.1g/L @ 25°C.
Formelmasse 172.61
Reinheit (%) ≥98%