Learn More
2-(4-Chlorophenyl)-4,4-Dimethyl-1-Cyclohexen-1-Carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30365677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365677 1 g 1 Gramm
30357369 5 g -
30364974 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365677 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5964381G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1228837-05-5
Summenformel C15H17ClO
Molekulargewicht (g/mol) 248.75
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carboxaldehyde, 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enecarboxaldehyde
IUPAC-Name 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-Dimethylcyclohexen-1-Carbaldehyd
SMILES CC1(C)CCC(=C(C1)c2ccc(Cl)cc2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H17ClO/c1-15(2)8-7-12(10-17)14(9-15)11-3-5-13(16)6-4-11/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3