Learn More
2-(4-Chlorphenyl)-indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400224
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11400224 1 g 1 Gramm
11410224 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11400224
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13638.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1211-35-4 | C14H10ClN | 227.691 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1211-35-4
Summenformel C14H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 227.691
MDL-Nummer MFCD00047159
InChI-Schlüssel KDNXKQSAAZNUCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl-1h-indole, 2-4-chlorophenyl indole, indole, 2-4-chlorophenyl, 2-p-chlorophenyl indole, maybridge1_005860, 2-p-chlorphenyl-indol, 2-4-chlorophenyl-indole, 2-4-chlorphenyl-1h-indole, 1h-indole,2-4-chlorophenyl, 2-4-chloro-phenyl-1h-indole
PubChem CID 220463
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)-1H-Indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenyl)indole
Schmelzpunkt 205°C to 207°C
Menge 1 g
Formelmasse 227.7
Reinheit (%) 98%