Learn More
2-(4-Chlorophenyl)propansäure, TRC
Artikelnummer. 30365963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365963 50 mg -
30356034 500 mg 500 Milligramm
30353016 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365963 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38182550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 938-95-4
Summenformel C9H9O2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 184.62
IUPAC-Name 2-(4-Trichlorphenoxy)Propansäure
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 184.0291