Learn More
2-[(4-Chlorophenyl)thio]Benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059061
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10059061 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10059061 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM02217DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(4-Chlorophenyl)thio]benzaldehyde
CAS 107572-07-6
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H9ClOS
Strukturformel ClC6H4SC6H4CHO
MDL-Nummer MFCD00051766
Menge 1 g
Synonym 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
InChI-Schlüssel CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)sulfanylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 248.724
PubChem CID 2778624
Formelmasse 248.73
Reinheit (%) 95%