Learn More
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435263 25 g 25 Gramm
11425263 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12852.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107572-07-6 | C13H9ClOS | 248.724 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107572-07-6
Summenformel C13H9ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 248.724
MDL-Nummer MFCD00051766
InChI-Schlüssel CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
PubChem CID 2778624
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)sulfanylbenzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Siedepunkt 102°C to 104°C (14 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 5810711
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 248.72
Reinheit (%) 98%