Learn More
2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilan, 50%ige Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10321820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10321820 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10321820 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00 €
    421.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 98.35 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
CAS 126519-89-9, 75-09-2
CAS Min. % 45.0
CAS Max. % 55.0
Farbe Gelb
Siedepunkt >40.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C11H17ClO5SSi
MDL-Nummer MFCD00054774
Menge 100 mL
Synonym 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane, 4-2-trimethoxysilylethyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl, 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane in methylene chloride, has free sulfonic acid, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20ete8, 4-chlorosulfonyl phenethyltrimethoxysilane
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel NYIDSUMRGUILGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO[Si](CCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O)(OC)OC
IUPAC-Name 4-(2-Timethoxysilylethyl)benzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 324.85
PubChem CID 2733807
Formelmasse 324.85
Reinheit (%) 45 to 55% (solids)
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane, 50% solution in dichloromethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.