Learn More
2-(4-Chlorosulfonylphenyl)Ethyltrimethoxysilan, 50 % Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. p-91306 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10555491 5 g Glasflasche 5 Gramm
10603172 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10555491
Marke: Thermo Scientific Acros 337470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 126519-89-9 | C11H17ClO5SSi | 324.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126519-89-9 , 75-09-2
Summenformel C11H17ClO5SSi
Molekulargewicht (g/mol) 324.85
MDL-Nummer MFCD00054774
InChI-Schlüssel NYIDSUMRGUILGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane, 4-2-trimethoxysilylethyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl, 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane in methylene chloride, has free sulfonic acid, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20ete8, 4-chlorosulfonyl phenethyltrimethoxysilane
PubChem CID 2733807
IUPAC-Name 4-(2-Timethoxysilylethyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES CO[Si](CCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O)(OC)OC
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
CAS Min. % 45.0
CAS Max. % 55.0
Farbe Gelb
Siedepunkt >40.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 324.85
Reinheit (%) 45 to 55% (solids)
Physikalische Form Lösung
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane, 50% solution in dichloromethane
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.