Learn More
2,4'-DDE, TRC
Artikelnummer. 30009049
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009049 500 mg 500 Milligramm
30008354 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009049 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD195200500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3424-82-6
Summenformel C14 H8 Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 318.03
Synonym Ethylene, 1,1-dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)- (6CI,8CI), 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene, 1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethylene, 2,4'-DDE, 2,4'-Dichlorodiphenyldichloroethylene, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene, NSC 59908, o,p'-DDE, o,p'-Dichlorodiphenyldichloroethylene
IUPAC-Name 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene
SMILES ClC(=C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4'-DDE
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H8Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H
Formelmasse 315.938
Reinheit (%) >95%