Learn More
2,4-Diacetylphloroglucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214288 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15214288 1 g 1 Gramm
15224288 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214288 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 €
    189.65 € / 1 Gramm
    Sparen 39.35 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2161-86-6 | C10H10O5 | 210.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2161-86-6
Summenformel C10H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 210.19
MDL-Nummer MFCD00100483
InChI-Schlüssel PIFFQYJYNWXNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diacetylphloroglucinol, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl ethan-1-one, diacetylphloroglucinol, phloroglucinol, diacetyl, unii-8xv4yyo3wn, 8xv4yyo3wn, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 1,1'-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene bisethanone, ethanone,1,1'-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene bis, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-phenyl ethanone
PubChem CID 16547
ChEBI CHEBI:78688
IUPAC-Name 1-(3-Acetyl-2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(O)C(C(C)=O)=C(O)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diacetylphloroglucinol
Schmelzpunkt 164.0°C to 169.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 210.18
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Diacetylphloroglucinol, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.