Learn More
2,4-Diacetylphloroglucinol, TRC
Artikelnummer. 30356646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356646 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356646 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD3655001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diacetylphloroglucinol
CAS 2161-86-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H10 O5
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O5/c1-4(11)8-6(13)3-7(14)9(5(2)12)10(8)15/h3,13-15H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)C)c1O
IUPAC-Name 1-(3-Acetyl-2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 210.18
Formelmasse 210.0528
Reinheit (%) >95