Learn More
2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin, 98 %
Artikelnummer. 11403378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403378 5 g 5 Gramm
11413378 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17780.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-83-2
Summenformel C4H5ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 144.562
MDL-Nummer MFCD00006097
InChI-Schlüssel QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2,6-diaminopyrimidine, 2,4-diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-diamino-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro, 4-chloro-2,6-diamino pyrimidine, 2-amino-6-chloro-4-pyrimidinylamine, caap, minoxidil impurity b
PubChem CID 67432
IUPAC-Name 6-Chlorpyrimidin-2,4-Diamin
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
Schmelzpunkt 199°C to 202°C
Menge 5 g
Beilstein 118455
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.