Learn More
2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin, 98 %
Product Code. 11413378
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11413378 25 g 25 Gramm
11403378 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11413378 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17780.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 156-83-2
Summenformel C4H5ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 144.562
MDL-Nummer MFCD00006097
InChI-Schlüssel QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2,6-diaminopyrimidine, 2,4-diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-diamino-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro, 4-chloro-2,6-diamino pyrimidine, 2-amino-6-chloro-4-pyrimidinylamine, caap, minoxidil impurity b
PubChem CID 67432
IUPAC-Name 6-Chlorpyrimidin-2,4-Diamin
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
Schmelzpunkt 199°C to 202°C
Menge 25 g
Beilstein 118455
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 98%